Learn More
Guanfacine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16477328
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16477328 10 mg
16447296 100 mg
16443347 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16477328 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17416
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Guanfacine hydrochloride, an anti-hypertensive agent, is a selective α2A-adrenoceptor agonist with Kd of 31 nM and displays 60-fold selectivity over α2B-adrenoceptors.
Guanfacine hydrochloride, an anti-hypertensive agent, is a selective α2A-adrenoceptor agonist with Kd of 31 nM and displays 60-fold selectivity over α2B-adrenoceptors.
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanfacine hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 29110-48-3
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H10Cl3N3O
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 30 mg/mL (106.18 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (70.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC(N)=N)CC1=C(Cl)C=CC=C1Cl.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 282.55
Poids de la formule 282.55
Pourcentage de pureté 99.81%
Qualité Research