Learn More
Guanfacine Hydrochloride, TRC
Code produit 30240810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30240810 10 mg 10mg
30240597 25 mg 25mg
30240728 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30240810 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG81600110MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29110-48-3
Poids moléculaire (g/mol) 282.55
Synonyme N-(Aminoiminomethyl)-2,6-dichloro-benzeneacetamide Hydrochloride (1:1), Benzeneacetamide, N-(aminoiminomethyl)-2,6-dichloro-, monohydrochloride (9CI), 2,6-Dichlorophenylacetylguanidine hydrochloride, BS 100-141, Estulic, Guanfacine hydrochloride, INTUNIV, LON 798, N-Amidino-2-(2,6-dichlorophenyl)acetamide hydrochloride, SPD 503, Tenex, Tenex (pharmaceutical), [(2,6-Dichlorophenyl)acetyl]guanidine monohydrochloride
Nom IUPAC N-carbamimidoyl-2-(2,6-dichlorophényl)acétamide ; Chlorhydrate
SMILES Cl.NC(=N)NC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanfacine Hydrochloride
Formule moléculaire C9 H9 Cl2 N3 O . Cl H
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H9Cl2N3O.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)5(6)4-8(15)14-9(12)13;/h1-3H,4H2,(H4,12,13,14,15);1H
Poids de la formule 280.9889