Learn More
Carbonate de guanidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11455263 250 g 250g
11445263 1000 g 1000g
11465263 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11455263 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12853.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 593-85-1 | C3H12N6O3
It is employed as a strong organic alkali, organic intermediate, in soap and cosmetic products, and in the textile industry. It is also used to make fine chemicals. It is used in various industries to solve different purpose such as detergents as a synergistic agent, pharmaceuticals as an antibiotic and microencapsulation process for carbonless paper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme un fort alcali organique, intermédiaire organique, dans le savon et les produits cosmétiques, et dans l’industrie textile. Il est également utilisé pour fabriquer des produits chimiques fins et dans les produits lissants pour cheveux. Il est utilisé dans diverses industries pour résoudre différents objectifs tels que les cosmétiques comme un lissant pour cheveux qui lisse les cheveux chimiquement en les défrisant, les détergents comme un agent synergique, les produits pharmaceutiques comme un antibiotique et le procédé de microencapsulation pour du papier autocopiant.
Solubilité
Soluble dans l’eau 450 g/L (20°C) ; légèrement soluble dans l’alcool et l’acétone.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 593-85-1
Formule moléculaire C3H12N6O3
Numéro MDL MFCD00013029
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanidine carbonate
Point de fusion ∼198°C (decomposition)
Quantité 250 g
Beilstein 3628359
Informations sur la solubilité Soluble in water 450g/L (20°C); slightly soluble in alcohol and acetone.
Poids de la formule 180.17
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Guanidine carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine carbonate