Learn More
Carbonate de guanidine, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10367130 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10367130 1 kg 1kg
10214870 250 g 250g
13445748 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10367130 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 120220010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 593-85-1 | 0·5 H2CO3 | 90.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 593-85-1
Formule moléculaire 0·5 H2CO3
Poids moléculaire (g/mol) 90.08
Numéro MDL MFCD00013029
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanidine carbonate
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 267.0°C to 270.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire [C(NH2)3]2CO3
Quantité 1 kg
Beilstein 03,82
Informations sur la solubilité Solubility in water: 450g/L (20 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and acetone
Poids de la formule 90.08
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline