Learn More
Carbonate de guanidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Guanidine Carbonate |
| CAS | 593-85-1 |
| Formule moléculaire | 2(CH5N3) . (CH2O3) |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Bisguanidinium Carbonate, Diguanidinium Carbonate, Guanidinium Carbonate |
| Formule InChI | InChI=1S/2CH5N3.CH2O3/c3*2-1(3)4/h2*(H5,2,3,4);(H2,2,3,4) |
| SMILES | NC(=N)N.NC(=N)N.OC(=O)O |
| Nom IUPAC | acide carbonique ;guanidine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 180.17 |
| Poids de la formule | 180.0971 |