Learn More
Guanidine Hydrobromide, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30803939
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30803939 25 g
30799406 5 g
30795132 250 mg
30794759 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30803939 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD0080081325g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanidine Hydrobromide
CAS 19244-98-5
Formule moléculaire CH6BrN3
Numéro MDL MFCD03094062
Quantité 25 g
SMILES NC(N)=N.[H]Br
Poids moléculaire (g/mol) 139.98
Pourcentage de pureté 98%