Learn More
Chlorhydrate de guanidine, 98 %, avec <0,4% anticaking agent (SiO2-), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10447690 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
250g
25kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10447690 1 kg Flacon en plastique 1kg
10132340 250 g Flacon en plastique 250g
10337180 2.5 kg Bouteille en verre 2.50kg
10573174 10 kg Récipient en plastique 10kg
11965591 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10447690 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 120230010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chlorhydrate de guanidine, 98 %, avec < 0,4 % d’agent anti-agglomérant (SiO2), ACROS Organics, Quantité :1 kg, emballage :Flacon en plastique, blanc à jaune, Point de fusion :179,0°C à 186,0°C, poids moléculaire :95,53, pourcentage de pureté :98%, plage de pourcentage du dosage :0,5 % max. Chlorure d’ammonium (argentiométrie)
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-01-1
Formule moléculaire CH5N3·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 95.53
Clé InChI PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
CID PubChem 5742
ChEBI CHEBI:32735
Nom IUPAC guanidine ; chlorhydrate
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanidine hydrochloride
Point de fusion 179.0°C to 186.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.3400g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.5% max. Ammonium chloride (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NC(=NH)NH2·HCl
Quantité 1 kg
Beilstein 03,82
Merck Index 15,4597
Gravité spécifique 1.34
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2280g/L (20°C). Other solubilities: 300g/L ethanol (30°C), 19.5g/100g dimethylformamide (30°C), <0.05g/100g acetone -<0.05g/100g benzene (30°C), insoluble in trichloroethylene
Poids de la formule 95.53
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Guanidine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.