Learn More
Chlorhydrate de guanidine, >99,5 %, qualité biologie moléculaire, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
- Used for extraction of RNA.
- Preparation of high molecular weight genomic DNA.
- Solubilizing inclusion bodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Utilisé pour l’extraction de l’ARN
- Préparation d’ADN génomique de poids moléculaire élevé
- Solubiliser les corps d’inclusion
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Guanidine hydrochloride |
| Point de fusion | 185°C to 188°C |
| Densité | 1.344 |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Formule linéaire | (NH2)2C=NH.HCl |
| Quantité | 1 kg |
| Beilstein | 3591990 |
| Poids de la formule | 95.53 |
| Pourcentage de pureté | >99.5% |
| Qualité | Biologie moléculaire |
| Show More |