Learn More
Chlorhydrate de guanidine, >99,5 %, qualité biologie moléculaire, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15825368 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Seau en PE
Conditionnement:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15825368 5 kg Seau en PE 5kg
15835228 100 g Flacon en plastique 100g
15845228 500 g Flacon en plastique 500g
15815368 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15825368 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J75823.A7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    994.50€
    822.65€ / 5kg
    Économisez 171.85€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 50-01-1 | CH6ClN3 | 95.53 g/mol
  • Used for extraction of RNA.
  • Preparation of high molecular weight genomic DNA.
  • Solubilizing inclusion bodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Utilisé pour l’extraction de l’ARN
  • Préparation d’ADN génomique de poids moléculaire élevé
  • Solubiliser les corps d’inclusion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-01-1
Formule moléculaire CH6ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 95.53
Numéro MDL MFCD00013026
Clé InChI PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
CID PubChem 5742
ChEBI CHEBI:32735
Spécification
Point de fusion 185°C to 188°C
Densité 1.344
Conditionnement Seau en PE
Quantité 5 kg
Beilstein 3591990
Poids de la formule 95.53
Qualité Biologie moléculaire
Forme physique Crystals
compliance-icons
Identifiant produit
  • Guanidine hydrochloride, Molecular Biology Grade, Thermo Scientific
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine, hydrochloride