Learn More
Chlorhydrate de guanidine, >99,5 %, qualité biologie moléculaire, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15835228 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Seau en PE
Conditionnement:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15835228 100 g Flacon en plastique 100g
15845228 500 g Flacon en plastique 500g
15815368 1 kg Flacon en plastique 1kg
15825368 5 kg Seau en PE 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15835228 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J75823.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.20€
    56.65€ / 100g
    Économisez 6.55€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 50-01-1 | CH6ClN3 | 95.53 g/mol
  • Used for extraction of RNA.
  • Preparation of high molecular weight genomic DNA.
  • Solubilizing inclusion bodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Utilisé pour l’extraction de l’ARN
  • Préparation d’ADN génomique de poids moléculaire élevé
  • Solubiliser les corps d’inclusion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-01-1
Formule moléculaire CH6ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 95.53
Numéro MDL MFCD00013026
Clé InChI PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
CID PubChem 5742
ChEBI CHEBI:32735
Nom IUPAC chlorhydrate de guanidine
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanidine Hydrochloride
Point de fusion 185°C to 188°C
Densité 1.344
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (NH2)2C=NH·HCl
Quantité 100 g
Beilstein 3591990
Poids de la formule 95.53
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Biologie moléculaire
Forme physique Crystals