Learn More
Chlorhydrate de guanidine, >99,5 %, qualité biologie moléculaire, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
- Used for extraction of RNA.
- Preparation of high molecular weight genomic DNA.
- Solubilizing inclusion bodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Utilisé pour l’extraction de l’ARN
- Préparation d’ADN génomique de poids moléculaire élevé
- Solubiliser les corps d’inclusion
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Guanidine Hydrochloride |
| Point de fusion | 185°C to 188°C |
| Densité | 1.344 |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Formule linéaire | (NH2)2C=NH·HCl |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 3591990 |
| Poids de la formule | 95.53 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.5% |
| Qualité | Biologie moléculaire |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Guanidine hydrochloride, Molecular Biology Grade, Thermo Scientific
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Guanidine, hydrochloride