Learn More
Chlorhydrate de guanidine, 99,5 %, sans anti-agglomérant, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10823781 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10823781 500 g Flacon en plastique 500g
10607568 100 g Flacon en plastique 100g
10783444 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
13428528 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10823781 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 364795000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00€
    174.65€ / 500g
    Économisez 25.35€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 50-01-1 | CH5N3·HCl | 95.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-01-1
Formule moléculaire CH5N3·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 95.53
Numéro MDL MFCD00013026
Clé InChI PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
CID PubChem 5742
ChEBI CHEBI:32735
Nom IUPAC guanidine ;chlorhydrate
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanidine hydrochloride
Note relative au nom Without anticaking agent
Absorbance (6M aq. soln.), (6 M aq. soln.) at 0nm, 0.01 max. at 280nm, 0.03 max. at 260nm
Point de fusion 178.0°C to 188.0°C
Couleur Incolore à blanc
Spectre IR conforme à la structure et à la norme
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NC(=NH)NH2·HCl
Quantité 500 g
Beilstein 03,82
Merck Index 15,4597
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2150g/L (20°C).
Poids de la formule 95.53
Pourcentage de pureté 99.5%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Guanidine hydrochloride, without anticaking agent
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.