Learn More
Chlorhydrate de guanidine, 99+%, MP Biomedicals
Code produit 11496551 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
3 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11496551 1 kg
11466551 25 g
11476551 100 g
11486551 500 g
11406561 3 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11496551 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219482691
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 50-01-1
Formule moléculaire CH6ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 95.53
Clé InChI PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
CID PubChem 5742
ChEBI CHEBI:32735
Nom IUPAC guanidine ; chlorhydrate
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanidine Hydrochloride
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Quantité 1 kg
Poids de la formule 95.53