Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de guanidine, qualité biologie moléculaire
Code produit 15430467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15430467 100 g 100g
15440467 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15430467 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J65661.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.38€
    80.65€ / 100g
    Économisez 17.73€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Dénaturant protéique
Guanidine hydrochloride is used for the denaturation and subsequent refolding of proteins. This strong denaturant can solubilize insoluble or denatured proteins such as inclusion bodies. This can be used as the first step in refolding proteins or enzymes into their active form. Urea and dithiothreitol (DTT) may also be necessary. Guanidine hydrochloride is used in RNA isolation to dissociate nucleoproteins and inhibit RNase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de guanidine est utilisé pour la dénaturation et le réamorçage ultérieur des protéines. Ce dénaturant fort peut solubiliser les protéines insolubles ou dénaturées telles que les corps d’inclusion. Celui-ci peut être utilisé comme première étape dans la mise en place de protéines ou d’enzymes dans leur forme active. L’urée et le dithiothréitol (DTT) peuvent également être nécessaires. Le chlorhydrate de guanidine est utilisé dans l’isolement de l’ARN pour dissocier les nucléoprotéines et inhiber la RNase.
Solubilité
Facilement hydrosoluble
Remarques
Protège de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-01-1
Formule moléculaire CH6ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 95.53
Numéro MDL MFCD00013026
Clé InChI PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
CID PubChem 5742
ChEBI CHEBI:32735
Nom IUPAC guanidine ; chlorhydrate
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanidine hydrochloride
Point de fusion 178°C to 185°C
Couleur Blanc
Densité 1.34
Quantité 100 g
Beilstein 3591990
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 144562
Informations sur la solubilité Freely soluble in water
Poids de la formule 95.53
Qualité Biologie moléculaire
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Guanidine hydrochloride, Molecular Biology Grade
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine hydrochloride