Learn More
Chlorhydrate de guanidine, grade de densité optique MP Biomedicals
Code produit 11473731 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11473731 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11473731 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215121080
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanidine Hydrochloride
CAS 50-01-1
Densité 1,345 g/cm3 à 20 °C
Formule moléculaire CH6ClN3
Quantité 100 g
Synonyme guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
Clé InChI PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Nom IUPAC guanidine ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 95.53
CID PubChem 5742
ChEBI CHEBI:32735
Poids de la formule 95.5
Qualité Densité optique