Learn More
Chlorhydrate de guanidine, qualité pratique, MP Biomedicals
Code produit 11324359 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11324359 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11324359 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02101905.2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.10€
    31.50€ / 250g
    Économisez 1.60€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
  • Le chlorhydrate de guanidine est un agent chaotropique fort utile pour la dénaturation et le réamorçage ultérieur des protéines
  • Ce dénaturant fort peut solubiliser les protéines insolubles ou dénaturées telles que les corps d’inclusion et être utilisé pour la récupération des protéines périplasmiques
  • Celui-ci peut être utilisé comme première étape dans la mise en place de protéines ou d’enzymes dans leur forme active.
  • L’urée et le dithiothréitol (DTT) peuvent également être nécessaires.
  • Il est également utilisé dans l’isolement de l’ARN pour dissocier la nucléoprotéine dans ses fractions d’acides nucléiques et de protéines
  • C’est un inhibiteur de la RNase
Spécification
Nom chimique ou matériau GUANIDINE HYDROCHLORIDE
CAS 50-01-1
Point de fusion 175 °C à 190 °C
Couleur Blanc
Formule moléculaire CH6ClN3
Formule linéaire CH5N3·HCl
Numéro MDL MFCD00013026
Quantité 250 g
Synonyme guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
Informations sur la solubilité Soluble dans (6M aq soln) : solution relativement claire à jaune trouble avec sédiments debout.
Clé InChI PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Nom IUPAC guanidine ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 95.53
CID PubChem 5742
ChEBI CHEBI:32735
Poids de la formule 95.53
Qualité Pratique
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Guanidine Hydrochloride, practical grade
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Hydrochloride