Learn More
Chlorhydrate de guanidine, ultra pur, 500 g, MP Biomedicals
Code produit 11451682 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11451682 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11451682 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 04820539
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    419.28€
    383.25€ / 500g
    Économisez 36.03€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
50-01-1 Pureté : > > 99 % D.E. (260 nm) d’une solution M6 : < < 0,03 Ammeline : aucune détectée Dénaturant protéique pour la détermination du poids moléculaire
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanidine Hydrochloride, Ultra Pure
CAS 50-01-1
Formule moléculaire CH6ClN3
Quantité 500 g
Synonyme guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
Clé InChI PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Nom IUPAC guanidine ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 95.53
CID PubChem 5742
ChEBI CHEBI:32735
Qualité Ultrapure
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Guanidine Hydrochloride, ultra pure
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P235-Tenir au frais.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride