Learn More
Chlorhydrate de guanidine, qualité ultra pur, MP Biomedicals
Code produit 11441682 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11441682 100 g 100g
11461682 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11441682 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 04820512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.48€
    84.00€ / 100g
    Économisez 10.48€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
  • Le chlorhydrate de guanidine est un agent chaotropique fort utile pour la dénaturation et le repliement postérieur des protéines
  • Ce dénaturant fort peut solubiliser les protéines insolubles ou dénaturées telles que les corps d’inclusion
  • Celui-ci peut être utilisé en première étape du repliement de protéines ou d’enzymes dans leur forme active.
  • De l’urée et du dithiothréitol (DTT) peuvent également être nécessaires
  • Le chlorhydrate de guanidine est utilisé dans l’isolement d’ARN pour dissocier la nucléoprotéine dans ses fractions d’acides nucléiques et de protéines
  • C’est un inhibiteur de la RNase
  • Les solutions de chlorhydrate de guanidine hautement concentrées (6- 8 M) sont utilisées pour dénaturer les protéines globulaires natives
  • Il semblerait qu'il perturbe les liaisons hydrogène qui maintiennent la protéine dans sa structure unique ; mais des données suggèrent également que le chlorhydrate de guanidine pourrait perturber les interactions hydrophobes en favorisant la solubilité des résidus hydrophobes dans les solutions aqueuses
Identifiants chimiques
CAS 50-01-1
Formule moléculaire CH6ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 95.53
Numéro MDL MFCD00013026
Clé InChI PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
CID PubChem 5742
ChEBI CHEBI:32735
Nom IUPAC guanidine ; chlorhydrate
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau GUANIDINE HYDROCHLORIDE
Point de fusion 180 °C à 190 °C
Couleur Blanc
Formule linéaire CH5N3·HCl
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (6 M - solution claire, incolore).
Poids de la formule 95.53
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité Ultra pure
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Guanidine Hydrochloride, ultra pure
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: guanadine hydrochloride