Learn More
Chlorhydrate de guanidine, qualité ultra pur, MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
- Le chlorhydrate de guanidine est un agent chaotropique fort utile pour la dénaturation et le repliement postérieur des protéines
- Ce dénaturant fort peut solubiliser les protéines insolubles ou dénaturées telles que les corps d’inclusion
- Celui-ci peut être utilisé en première étape du repliement de protéines ou d’enzymes dans leur forme active.
- De l’urée et du dithiothréitol (DTT) peuvent également être nécessaires
- Le chlorhydrate de guanidine est utilisé dans l’isolement d’ARN pour dissocier la nucléoprotéine dans ses fractions d’acides nucléiques et de protéines
- C’est un inhibiteur de la RNase
- Les solutions de chlorhydrate de guanidine hautement concentrées (6- 8 M) sont utilisées pour dénaturer les protéines globulaires natives
- Il semblerait qu'il perturbe les liaisons hydrogène qui maintiennent la protéine dans sa structure unique ; mais des données suggèrent également que le chlorhydrate de guanidine pourrait perturber les interactions hydrophobes en favorisant la solubilité des résidus hydrophobes dans les solutions aqueuses
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | GUANIDINE HYDROCHLORIDE |
| Point de fusion | 180 °C à 190 °C |
| Couleur | Blanc |
| Formule linéaire | CH5N3·HCl |
| Quantité | 1 kg |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau (6 M - solution claire, incolore). |
| Poids de la formule | 95.53 |
| Pourcentage de pureté | ≥99 % |
| Qualité | Ultra pure |
| Forme physique | Poudre cristalline |