Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de guanidine, ultra-pur, 99 %
Code produit 15446929
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15446929 500 g 500g
15436929 100 g 100g
15456929 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15446929 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J65485.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.70€
    156.65€ / 500g
    Économisez 32.05€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 50-01-1 | CH6ClN3 | 95.53 g/mol
Guanidine hydrochloride is used for purification of proteins and nucleic acids. It can be used as a medicine, organic synthesis intermediate and is used in dyes. It acts as an intermediate in the preparation of sulfadiazine, which is an important raw material for sulfamethyldiazine, sulfamethazine and folic acid. It is utilized to synthesis of 2-amino-pyrimidine, 2- amino -6- methyl-pyrimidine and 2-amino -4,6 - dimethyl-pyrimidine. Also used in RNA isolation to dissociate nucleoproteins and inhibit RNase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de guanidine est utilisé pour la purification des protéines et des acides nucléiques. Il peut être utilisé comme médicament, intermédiaire de synthèse organique et est utilisé dans les colorants. Il agit comme intermédiaire dans la préparation de la sulfadiazine, qui est une importante matière première pour la sulfaméthyldiazine, la sulfaméthazine et l’acide folique. Il est utilisé pour la synthèse du 2-amino-pyrimidine, du 2-amino-6-méthyl-pyrimidine et du 2-amino-4,6-diméthyl-pyrimidine. Également utilisé dans l’isolement d’ARN pour dissocier les nucléoprotéines et inhiber la RNase.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts. Peut s’agglutiner lors du stockage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-01-1
Formule moléculaire CH6ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 95.53
Numéro MDL MFCD00013026
Clé InChI PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
CID PubChem 5742
ChEBI CHEBI:32735
Nom IUPAC guanidine ; chlorhydrate
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanidine hydrochloride
Point de fusion 185°C to 188°C
Couleur Blanc
Densité 1.344
Notes de qualité de la pureté Ultrapure
Quantité 500 g
Beilstein 3591990
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,4562
Informations sur la solubilité Soluble in water and ethanol.
Poids de la formule 95.53
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Guanidine hydrochloride, ultrapure
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine, hydrochloride