Learn More
Nitrate de guanidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11342177 250 g 250g
11352177 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11342177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09643.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 506-93-4
Formule moléculaire CH6N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 122.084
Numéro MDL MFCD00013028
Clé InChI CNUNWZZSUJPAHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme guanidine nitrate, guanidinium nitrate, guanidine; nitric acid, guanidine, mononitrate, guanidine, nitrate, guanidine mononitrate, guanidine nitrate 1:1, guanidinenitrate, pubchem21372, acmc-209kpa
CID PubChem 10481
Nom IUPAC guanidine ; acide nitrique
SMILES C(=N)(N)N.[N+](=O)(O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanidine nitrate
Point de fusion 213°C to 216°C
Densité 1.44
pH 4.9
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Numéro UN UN1467
Beilstein 3596600
Merck Index 14,4562
Poids de la formule 122.08
Pourcentage de pureté 98%