Learn More
Nitrate de guanidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Guanidine Nitrate |
| CAS | 506-93-4 |
| Formule moléculaire | CH5N4O3 |
| Quantité | 250 g |
| Synonyme | Guanidinium Nitrate, NSC 7295, Guanidine Mononitrate |
| Formule InChI | InChI=1S/CH5N3.HNO3/c2*2-1(3)4/h(H5,2,3,4);(H,2,3,4) |
| SMILES | NC(=N)N.O[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | guanidine ; acide nitrique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 121.08 |
| Poids de la formule | 122.044 |