Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thiocyanate de guanidine, 99 %
Code produit 11444777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444777 500 g 500g
11434777 100 g 100g
11454777 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444777 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B21250.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Guanidine thiocyanate is a useful tool for RNA isolation and protein solubilization. It is involved in the quantification of mRNA from hepatocytes. It acts as a medium for blood smaple lystae in order to maintain the integrity of nucleic acid. It is a chaotropic agent, mainly involved in the extraction of DNA and RNA. It is utilized to deactivate the influenza virus.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le thiocyanate de guanidine est utilisé pour l’isolement d’ARN et la solubilisation des protéines. Il est impliqué dans la quantification de l’ARNm à partir d’hépatocytes. Il agit comme milieu pour les lysats d’échantillons sanguins afin de maintenir l’intégrité de l’acide nucléique. Il s’agit d’un agent chaotropique, principalement impliqué dans l’extraction d’ADN et d’ARN. Il est utilisé pour désactiver le virus de la grippe.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les acides et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiocyanate de guanidine
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau et l’éthanol
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Guanidine thiocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, compound with guanidine