Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thiocyanate de guanidine, 99 %
Code produit 10423551 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10423551 250 g Flacon en plastique 250g
10526602 100 g Flacon en plastique 100g
10741244 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10423551 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 411112500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 593-84-0 | CH5N3·CHNS | 118.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le thiocyanate de guanidine est utilisé pour l’isolement d’ARN et la solubilisation des protéines. Il est impliqué dans la quantification de l’ARNm à partir d’hépatocytes. Il agit comme milieu pour les lysats d’échantillons sanguins afin de maintenir l’intégrité de l’acide nucléique. Il s’agit d’un agent chaotropique, principalement impliqué dans l’extraction d’ADN et d’ARN. Il est utilisé pour désactiver le virus de la grippe.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les acides et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 593-84-0
Formule moléculaire CH5N3·CHNS
Poids moléculaire (g/mol) 118.16
Numéro MDL MFCD00013027
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanidine thiocyanate
Note relative au nom 0.99
Absorbance (3M soln. in water), 0.05 max. at 300nm, (3 M soln. in water), (3 M soln. in water) at 0nm
Point de fusion 118°C to 122°C
Couleur Blanc ou incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire NH2C(NH)NH2·HSCN
Quantité 250 g
Numéro UN 3261
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1420g/L (20°C)
Poids de la formule 118.16
Tension de vapeur Negligible
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide en poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Guanidine thiocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.