Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thiocyanate de guanidine, 99 % et plus, pour la biologie moléculaire, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11975601 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11975601 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11975601 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 433941000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Thiocyanate de guanidine, > -99,0 %, CH5N3.CHNS, numéro CAS-593-84-0, thiocyanate de guanidinium, rhodanide de guanidinium, 100 g, blanc, 209-812-1, 118.16, biologie moléculaire, mention d’avertissement GHS : danger
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le thiocyanate de guanidine est utilisé pour l’isolement d’ARN et la solubilisation des protéines. Il est impliqué dans la quantification de l’ARNm à partir d’hépatocytes. Il agit comme milieu pour les lysats d’échantillons sanguins afin de maintenir l’intégrité de l’acide nucléique. Il s’agit d’un agent chaotropique, principalement impliqué dans l’extraction d’ADN et d’ARN. Il est utilisé pour désactiver le virus de la grippe.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les acides et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiocyanate de guanidine
pH 5,0 à 7,0
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité (3 M dans l’eau) incolore transparent
Pourcentage de pureté ≥ 99,0 %, Biologie moléculaire
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Guanidine thiocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid