Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thiocyanate de guanidine, qualité biologie moléculaire
Description
Guanidine thiocyanate is used for RNA isolation and can solubilize proteins. When the compound is used to solubilize proteins it can be removed by dialysis against urea without difficulty. The hybridization of guanidine thiocyanate-solubilize hepatocytes can be used as a method to quantify mRNA from hepatocytes. Blood sample lysate stored in guanidine thiocyanate has been shown to maintain nucleic acid integrity. Research describes guanidine thiocyanate to be ineffective for RNA isolation of plant tissue with a high levels of secondary metabolites and storage proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le thiocyanate de guanidine est utilisé pour l’isolement d’ARN et peut solubiliser les protéines. Lorsque le composé est utilisé pour solubiliser les protéines, il peut être supprimé par dialyse contre l’urée sans difficulté. L’hybridation d’hépatocytes de thiocyanate de guanidine-solubiliser peut être utilisée comme méthode pour quantifier l’ARNm à partir d’hépatocytes. Il a été démontré que le lysat d’échantillon sanguin stocké dans du thiocyanate de guanidine maintient l’intégrité des acides nucléiques. La recherche décrit que le thiocyanate de guanidine est inefficace pour l’isolement d’ARN des tissus végétaux avec des niveaux élevés de métabolites secondaires et de protéines de stockage.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1420 g/l) à 20°C et l’éthanol (5 %).
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Guanidine thiocyanate |
| Point de fusion | 118°C to 122°C |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 1.29 |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 3563461 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (1420g/L) at 20°C,and ethanol (5%). |
| Poids de la formule | 118.16 |
| Qualité | Biologie moléculaire |
| Afficher plus |