Learn More
Thiocyanate de guanidine, MP Biomedicals™
Code produit 11491682 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11491682 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11491682 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 04820991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.00€
    302.40€ / 500g
    Économisez 15.60€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Thiocyanate de guanidine, qualité recherche, > 98 %, granulés cristallins blancs, durs
  • Le thiocyanate de guanidine est souvent utilisé dans l’isolement de l’acide ribonucléique intact pour éliminer l’activité de la RNase.
  • Une solution 4 M de thiocyanate de guanidine inactive de façon irréversible la RNase.
  • En présence de thiocyanate de guanidine, les protéines se dissolvent facilement, les structures cellulaires se désintègrent et les nucléoprotéines se dissocient des acides nucléiques, car la structure secondaire des protéines disparaît.
  • Le thiocyanate de guanidine est un agent chaotropique et un dénaturant protéique fort qui inactive les nucléases environ 2,5 fois plus rapidement que le chlorhydrate de guanidine.
Spécification
CAS 593-84-0
Point de fusion 115 °C à 122 °C
Couleur Blanc
pH 5 à 7 (6M aq soln)
Perte à la dessiccation <1%
Notes de qualité de la pureté >98%
Formule moléculaire C2H6N4S
Numéro MDL MFCD00013027
Quantité 500 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 3563461
Synonyme Guanidinium rhodanide, Guanidinium thiocyanate
Informations sur la solubilité Soluble dans (6,0 M aq soln) : Solution claire, incolore.
Clé InChI ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Poids moléculaire (g/mol) 118.16
Pourcentage de pureté >98%
Qualité Research
Forme physique Granules cristallins