Learn More
Thiocyanate de guanidine, pour dénaturation des protéines, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| CAS | 593-84-0 |
| Point de fusion | 118°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5 |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Formule moléculaire | CH5N3·CHNS |
| Numéro MDL | 13027 |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 118.16g/mol |
| Forme physique | Solide en poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Guanidine thiocyanate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.