Learn More
Guanidine Thiocyanate, TRC
Code produit 30011042
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011042 250 mg 250mg
30003789 2.5 g 2.50g
30006947 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011042 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG838723250MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 593-84-0
Formule moléculaire C H5 N3 . C H N S
Poids moléculaire (g/mol) 118.16
Synonyme Guanidine Thiocyanate, Thiocyanic acid, compd. with guanidine (1:1), Guanidine thiocyanate (6CI), Guanidine, monothiocyanate (8CI,9CI), Buffer AVL, Buffer ML, Buffer MTL, Buffer RLT, GTC, Guanidine isothiocyanate, Guanidinium isothiocyanate, Guanidinium thiocyanate, NSC 2119, RLT
Nom IUPAC guanidine ; Acide thiocyanique
SMILES NC(=N)N.SC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanidine Thiocyanate
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
Poids de la formule 118.0313