Learn More
Thiocyanate de guanidine (poudre cristalline blanche), Fisher BioReagents™
Code produit 10503345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10503345 1 kg Flacon poly 1kg
10285253 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10503345 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP2211
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Pour l’isolation de l’ARN intacte des extraits cellulaires
Agent dénaturant plus puissant que le chlorhydrate de guanidine, le thiocyanate de guanidine convient à l'isolement d'ARN intact à partir d'extraits cellulaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 593-84-0
Formule moléculaire C2H6N4S
Synonyme Guanidinium Isothiocyanate
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanidine Thiocyanate
Absorbance 0,8 max (70 % dans l’eau à 25 °C) à 280 nm
Point de fusion 118 °C
Couleur Blanc
pH 5
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0 %
Conditionnement Flacon poly
Formule linéaire H2NC(:NH)NH2·HSCN
Quantité 1 kg
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Poids de la formule 118.16
Tension de vapeur Négligeable
Pourcentage de pureté ≥ 99,0%
Forme physique Poudre / Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Guanidine thiocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.