Learn More
Guanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479882
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479882 500 g 500g
11459882 25 g 25g
11469882 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479882 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12024.36
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 73-40-5 | C5H5N5O | 151.13 g/mol
Employed as a nucleobase incorporated into biological nucleic acids. Guanine is suitable reagent used to investigate the mechanism of electrochemical oxidation of guanine and adenine using a glassy carbon microelectrode and cyclic and differential pulse voltammetry. It may be used in the preparation of mixed-sequence peptide nucleic acid (PNA) monomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme nucléobase incorporée dans les acides nucléiques biologiques. La guanine est un réactif approprié utilisé pour étudier le mécanisme d’oxydation électrochimique de la guanine et de l’adénine à l’aide d’une microélectrode de carbone vitreux et d’une voltamétrie d’impulsion cyclique et différentielle. Il peut être utilisé dans la préparation de monomères d’acide nucléique (PNA) de peptides à séquence mixte.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’eau ammoniacale, les solutions KOH, les acides dilués et le 1 N NaOH (0,1M).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conservez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73-40-5
Formule moléculaire C5H5N5O
Poids moléculaire (g/mol) 151.13
Numéro MDL MFCD00071533
Clé InChI UYTPUPDQBNUYGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme guanine, 2-amino-6-hydroxypurine, guanin, 2-aminohypoxanthine, mearlmaid, pearl essence, guanine enol, stella polaris, dew pearl, natural pearl essence
CID PubChem 764
ChEBI CHEBI:16235
SMILES NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CN2
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanine
Point de fusion >300°C
Quantité 500 g
Beilstein 9680
Merck Index 14,4564
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in ammonia-water,KOH solutions,dilute acids,and 1 N NaOH (0.1M).
Nom IUPAC 2-amino-3,7-dihydropurine-6-one
Poids de la formule 151.13
Pourcentage de pureté 98%