Learn More
Guanine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10255060 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10255060 10 g Flacon en verre 10g
10697262 25 g Flacon en verre 25g
10414215 100 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10255060 Fournisseur Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 120250100
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 73-40-5 | C5H5N5O | 151.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 73-40-5
Formule moléculaire C5H5N5O
Poids moléculaire (g/mol) 151.13
Numéro MDL MFCD00071533
Clé InChI UYTPUPDQBNUYGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme guanine, 2-amino-6-hydroxypurine, guanin, 2-aminohypoxanthine, mearlmaid, pearl essence, guanine enol, stella polaris, dew pearl, natural pearl essence
CID PubChem 764
ChEBI CHEBI:16235
Nom IUPAC 2-amino-3,7-dihydropurine-6-one
SMILES NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CN2
Specifications
Nom chimique ou matériau Guanine
Absorbance lambda max. 248nm, pH 1, 1.35 to 1.41 (A250/A260), 0.82 to 0.86 (A280/A260), 0.47 to 0.51 (A290/A260)
Point de fusion 360°C
Couleur Crème à blanc
Résidus d’allumage 0.1% max.
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 26, 449
Merck Index 15, 4599
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: freely soluble in alkali hydroxides,dilute acids,sparingly soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 151.13
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Guanine
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.