Spécification
| Nom chimique ou matériau | Guanine |
| Absorbance | lambda max. 248nm, pH 1, 1.35 to 1.41 (A250/A260), 0.82 to 0.86 (A280/A260), 0.47 to 0.51 (A290/A260) |
| Point de fusion | 360°C |
| Couleur | Crème à blanc |
| Résidus d’allumage | 0.1% max. |
| Perte à la dessiccation | 0.5% max. |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 25 g |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Guanine
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.