Learn More
Chlorhydrate de guanine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434543
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11434543 10 g 10g
11444543 50 g 50g
11454543 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434543 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11532.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de guanine est l’un des dénaturants les plus puissants. Il est principalement utilisé dans les études de purification des protéines et de repliement des protéines. Il s’agit d’une nucléobase utilisée dans la recherche biochimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 635-39-2
Formule moléculaire C5H6ClN5O
Poids moléculaire (g/mol) 187.59
Numéro MDL MFCD00213670
Clé InChI IBAOFQIOOBQLHE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme guanine hydrochloride, guanine hcl, 2-amino-1h-purin-6 7h-one hydrochloride, guanine, monohydrochloride, usaf s-1, guanine, hydrochloride, 6h-purin-6-one, 2-amino-1,7-dihydro-, monohydrochloride, 2-amino-9h-purin-6-ol hydrochloride 1:1, 6h-purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-, hydrochloride 1:1, 2-amino-3,7-dihydropurin-6-one hydrochloride
CID PubChem 69459
Nom IUPAC hydrogen 2-amino-6,7-dihydro-3H-purin-6-one chloride
SMILES Cl.NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CN2
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanine hydrochloride
Point de fusion >300°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 10 g
Beilstein 4159901
Merck Index 14,4564
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water
Poids de la formule 187.59
Pourcentage de pureté 99%