Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel disodique de la guanosine-5’-triphosphate
Artikelnummer. 15404029
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
15404029 250 mg 250mg
15414029 500 mg 500mg
15494019 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15404029 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J61414.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.46€
    230.65€ / 250mg
    Économisez 47.81€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 56001-37-7 | C10H14N5Na2O14P3 | 567.14 g/mol
Guanosine 5?-triphosphate (GTP), a purine trinucleotide, is a substrate for RNA polymerases and a wide range of GTPase including G-protein coupled receptor (GPCR) GTPases and cell signaling and cycling associated guanine nucleotide exhange factors (GEF). Guanosine 5?-Triphosphate, Disodium Salt is a phosphoryl donor in protein synthesis and in signal transduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La guanosine 5′-triphosphate (GTP), une séquence de type purine, constitue un substrat pour les ARN polymérases et une large gamme de GTPases, y compris les GTPases des récepteurs couplés aux protéines G (GPCR), ainsi que la signalisation cellulaire et le cyclage des facteurs d’échange de nucléotides guanine associés (GEF). Le sel disodique Guanosine5′-triphosphate est un donneur de phosphoryle dans la synthèse protéique et dans la transduction du signal.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2-8°C. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56001-37-7
Formule moléculaire C10H14N5Na2O14P3
Poids moléculaire (g/mol) 567.14
Numéro MDL MFCD03410297
Clé InChI FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L
Synonyme guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate
CID PubChem 131676145
Nom IUPAC disodium ;(2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-5-[[hydroxy-[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxyméthyl]oxolane-3,4-diolate
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Specifications
Nom chimique ou matériau Guanosine-5'-triphosphate disodium salt
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Beilstein 4113439
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 567.15
Forme physique Poudre