Learn More
Sel disodique de guanosine-5'-triphosphate, ≥ 95%, MP Biomedicals™
Code produit 11441132 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11441132 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11441132 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219521391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    699.15€
    639.45€ / 1g
    Économisez 59.70€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Sel disodique de guanosine-5'-triphosphate, ≥ 95 % est un substrat pour les ARN polymérases.
  • La guanosine 5′-triphosphate (GTP), une séquence de type purine, constitue un substrat pour les ARN polymérases et une large gamme de GTPases, y compris les GTPases des récepteurs couplés aux protéines G (GPCR), ainsi que la signalisation cellulaire et le cyclage des facteurs d’échange de nucléotides guanine associés (GEF).
Identifiants chimiques
CAS 36051-31-7
Formule moléculaire C10H16MgN5O14P3
Poids moléculaire (g/mol) 547.49
Numéro MDL MFCD03410297
Clé InChI NMQPZZLDIUETGE-GWTDSMLYSA-N
Synonyme guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate
CID PubChem 131676145
SMILES [Mg].NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)[C@@H]1O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanosine-5'-triphosphate disodium salt
Note relative au nom Pour l’analyse HPLC
Absorbance λ Max (eau) : 252 ±3 nm
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥ 95%
Quantité 1 g
Nom IUPAC ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)(phosphonatooxy)phosphinate
Poids de la formule 567.2
Pourcentage de pureté ≥ 95%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Guanosine-5'-triphosphate Disodium Salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faroangivelser
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Skyddsangivelse
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanosine 5'-(disodium dihydrogentriphosphate)
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.