Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5’-triphosphate de guanosine, hydrate de sel disodique, 90 %, pour la biochimie
Code produit 10732461 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10732461 1 g Flacon en verre 1g
10184750 50 mg Flacon en verre 50mg
10012880 250 mg Flacon en verre 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10732461 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 226250010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    592.00€
    532.65€ / 1g
    Économisez 59.35€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Guanosine 5’-triphosphate, hydrate de sel disodique, 90 %, C10H14N5Na2O14P3.xH2O, numéro CAS 56001-37-7
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la biochimie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56001-37-7
Formule moléculaire C10H14N5Na2O14P3
Poids moléculaire (g/mol) 567.14
Numéro MDL MFCD03410297
Clé InChI FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L
Synonyme guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate
CID PubChem 131676145
Nom IUPAC disodium ;(2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-5-[[hydroxy-[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxyméthyl]oxolane-3,4-diolate
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanosine 5'-triphosphate, disodium salt hydrate
Absorbance 1.12 to 1.18 (A250/A260), 0.63 to 0.69 (A280/A260)
Point de fusion 180°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Spectrophotométrie 88% min. (lambda max. 252nm,pH 7)
Poids de la formule 567.14
Pourcentage de pureté 90%
Substances connexes 4% max. (typically) Guanosine diphosphate (HPLC)
Qualité Biochimie
Forme physique Poudre cristalline