Learn More
MedChemExpress Guanosine 5'-triphosphate trisodium salt
Spécification
Spécification
| Poids moléculaire | 589.13 g/mol |
| Type de produit | Natural Products |
| Contenu et stockage | -20°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Pureté | 98.0% |
| Quantité | 200 mg |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 47 mg/mL (79.78 mM) |
| CAS | 36051-31-7 |
| Synonyme | 5'-GTP trisodium salt |