Learn More
Guanosine-5-triphosphate sel trisodique 98-100 %, MP Biomedicals™
Code produit 11423751 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423751 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11423751 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215121680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.52€
    200.55€ / 100mg
    Économisez 18.97€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 36051-31-7
Formule moléculaire C10H16MgN5O14P3
Poids moléculaire (g/mol) 547.49
Numéro MDL MFCD00077781,MFCD00077781
Clé InChI NMQPZZLDIUETGE-GWTDSMLYSA-N
Synonyme 5'-gtp trisodium salt, 5 acute-gtp trisodium salt
CID PubChem 92044363
SMILES [Mg].NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)[C@@H]1O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanosine-5'-Triphosphate Trisodium Salt
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 98 à 100%
Quantité 100 mg
Nom IUPAC trisodium ; Phosphono phosphate d’hydrogène de [[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]
Poids de la formule 588,2 (anhydre)
Forme physique Poudre