Learn More
Guanosine-5'-triphosphate sel trisodium (grade technique), TRC
Code produit 30240759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30240759 50 mg 50mg
30240626 25 mg 25mg
30240475 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30240759 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG83791050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36051-31-7
Formule moléculaire C10H13N5Na3O14P3
Poids moléculaire (g/mol) 588.94
Synonyme Guanosine 5'-(tetrahydrogen Triphosphate), Trisodium Salt, 5'-GTP Di-Na Salt, Trisodium 5'-GTP, GTP Trisodium Salt
Nom IUPAC trisodium ; [[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-1H-purine-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthoxy-oxyoxy-oxydophosphoryl]oxy-oxy-oxy-oxyphosphoryl] phosphate d’hydrogène
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanosine-5'-triphosphate Trisodium Salt
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H16N5O14P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
Poids de la formule 588.9365