Learn More
MedChemExpress Guanosine
Spécification
Spécification
| Poids moléculaire | 283.24 g/mol |
| Type de produit | Natural Products |
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Pureté | 95.01% |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (353.06 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.53 mM∣Need ultrasonic) |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 118-00-3 |
| Synonyme | DL-Guanosine∣ Vernine |