Learn More
Guanosine, 98 + %
Code produit 11433734
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433734 250 g 250g
11408900 25 g 25g
11423734 50 g 50g
11418900 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11433734 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11328.30
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La guanosine est utilisée comme constituant des acides nucléiques. Elle est utilisée dans les peintures métalliques, les perles simulées, les plastiques, lʼindustrie cosmétique, etc. Elle a également été utilisée dans la pharmacocinétique comme prodrogue. La guanosine est utilisée dans les applications de culture cellulaire comme précurseur des BPF.
Solubilité
Soluble dans lʼacide formique : eau (1:1) : 50 mg/ml. Insoluble dans le méthanol, lʼéther diéthylique.
Remarques
Conservez-le à lʼabri dʼune chaleur extrême. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-00-3
Formule moléculaire C10H13N5O5
Poids moléculaire (g/mol) 283.24
Numéro MDL MFCD00010182
Clé InChI NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
Synonyme guanosine, guanine riboside, vernine, guanozin, guanosin, inosine, 2-amino, usaf cb-11, vernine van, l-guanosine, 9-beta-d-ribofuranosylguanine
CID PubChem 6802
ChEBI CHEBI:16750
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanosine
Point de fusion ∼250°C (decomposition)
Quantité 250 g
Beilstein 625911
Merck Index 14,4566
Informations sur la solubilité Soluble in Formic Acid:Water (1:1): 50mg/mL. Insoluble in methanol,diethyl ether.
Rotation optique −72° (c=1.5 in 0.1N NaOH)
Nom IUPAC 2-amino-9-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6,9-dihydro-3H-purin-6-one
Poids de la formule 283.24
Pourcentage de pureté ≥98%