Spécification
| Nom chimique ou matériau | Guanosine |
| Point de fusion | 250°C |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Perte à la dessiccation | 5% max. |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 26, V,18, 81 |
| Merck Index | 15, 4601 |
| Show More |
Safety and Handling
- Guanosine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Guanosine