Learn More
Guanosine, MP Biomedicals™
Code produit 11384359 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11384359 500 g 500g
11354359 5 g 5g
11364359 25 g 25g
11374359 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11384359 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210190790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.00€
    1083.60€ / 500g
    Économisez 56.40€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 118-00-3
Formule moléculaire C10H13N5O5
Poids moléculaire (g/mol) 283.24
Numéro MDL MFCD00010182
Clé InChI NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
Synonyme guanosine, guanine riboside, vernine, guanozin, guanosin, inosine, 2-amino, usaf cb-11, vernine van, l-guanosine, 9-beta-d-ribofuranosylguanine
CID PubChem 6802
ChEBI CHEBI:16750
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanosine
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Nom IUPAC 2-amino-9-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6,9-dihydro-3H-purin-6-one
Poids de la formule 283.2
Forme physique Poudre