Learn More
Sulfate de guanylurée, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Guanylurea Sulfate |
| CAS | 591-01-5 |
| Formule moléculaire | 2 C2 H6 N4 O . H2 O4 S |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Urea, N-(aminoiminomethyl)-, sulfate (2:1), Urea, (aminoiminomethyl)-, sulfate (2:1) (9CI), Urea, amidino-, sulfate (2:1) (8CI), Carbamylguanidine sulfate, Dicyanodiamidine sulfate, Diuretamidine sulfate, Guanylurea sulfate, N-Guanylurea Sulfate |
| Formule InChI | InChI=1S/2C2H6N4O.H2O4S/c2*3-1(4)6-2(5)7;1-5(2,3)4/h2*(H6,3,4,5,6,7);(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | NC(=N)NC(=O)N.NC(=N)NC(=O)N.OS(=O)(=O)O |
| Nom IUPAC | carbamidoylurée ; acide sulphurique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 302.27 |
| Poids de la formule | 302.0757 |