Learn More
Sulfate de guanylurée, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11935601 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11935601 500 g Flacon en plastique 500g
10117470 25 g Flacon en plastique 25g
10298803 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11935601 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 411145000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 591-01-5 | C4H12N8O2·H2SO4 | 302.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-01-5
Formule moléculaire C4H12N8O2·H2SO4
Poids moléculaire (g/mol) 302.26
Numéro MDL MFCD00035565
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanylurea sulfate
Point de fusion 190.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire [NH2C(NH)NHCONH2]2·H2SO4
Quantité 500 g
Merck Index 15,3104
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 302.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Guanylurea sulfate