Learn More
Guanylurea, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Guanylurea |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H6N4O/c3-1(4)6-2(5)7/h(H6,3,4,5,6,7) |
| Poids de la formule | 102.0542 |