Learn More
Macherey-Nagel™ Support de pré-colonne C
Code produit 10184741 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pré-colonnes VA de 21 x 4 mm, utilisées pour certaines phases pour les séparations spéciales
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10184741 Pré-colonnes VA de 21 x 4 mm, utilisées pour certaines phases pour les séparations spéciales 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10184741 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 719538
En stock
Spécification
À utiliser avec (équipement) Pré-colonnes VA de 21 x 4 mm, utilisées pour certaines phases pour les séparations spéciales
Type de produit Support de pré-colonne C