Learn More
Checkers Protège-câble à 3 canaux Guard Dog™
Code produit 17742408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir, Orange
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17742408 Noir, Orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17742408 Fournisseur Checkers Code fournisseur PGDS0003OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.49€
    387.90€ / 1 pièces
    Économisez 89.59€
    18% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Le protège-câble à 3 canaux Guard Dog avec ouverture par le haut à charnière sécurise le passage des véhicules et des piétons tout en protégeant les câbles électriques contre les dommages. Sa conception modulaire d’assemblage sécurisé permet une extension
  • Le protège-câble à 3 canaux de la gamme Guard Dog avec ouverture par le haut à charnière sécurise le passage des véhicules et des piétons tout en protégeant les câbles électriques et les tuyaux contre les dommages
  • La conception modulaire d’assemblage sécurisé est idéale pour une utilisation dans les parcs d’attractions, les salles et espaces de spectacle, lors des événements sportifs et pour la plupart des applications publiques, commerciales, industrielles, de construction et de service
Spécification
Comprend Couvercle à charnière
Longueur (impériale) 20,1 in
Longueur (métrique) 51 cm
Largeur (métrique) 91 cm
Couleur Noir, Orange
Type Protège-câble