Learn More
Checkers Éléments de terminaison à 5 canaux Guard Dog™
Code produit 17752418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Orange
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17752418 Orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17752418 Fournisseur Checkers Code fournisseur PGDS0019OR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.96€
    121.93€ / 1 pièces
    Économisez 29.03€
    19% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Les éléments de terminaison Guard Dog™ à 5 canaux ont une capacité de charge de 9 526 kg/essieu.
  • Les éléments de terminaison à 5 canaux de la gamme Guard Dog sécurisent le passage des véhicules et des piétons tout en protégeant les câbles électriques et les tuyaux contre les dommages
  • La conception modulaire d’assemblage sécurisé est idéale pour une utilisation dans les parcs d’attractions, les salles et espaces de spectacle, lors des événements sportifs et pour la plupart des applications publiques, commerciales, industrielles, de construction et de service
Spécification
Dimensions (L x l x H) 50 x 22 x 5 cm
Couleur Orange
Matériau Polyuréthane
Type Bouchons